Learn More
VACUUBRAND™ Sistema de vacío ME 4C NT +2AK para uso químico
Código de producto. 11385670
Change view
Click to view available options
Caudal:
2,3/2,6 CFM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11385670 2,3/2,6 CFM cada uno
1 options
Código de producto. 11385670
Marca: VACUUBRAND™ 22614080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este sistema de bomba para evacuar y bombear grandes cantidades de gases y vapores. Los sistemas de vacío Vacubrand™ ME 4C NT 2AK para uso químico proporcionan una combinación de alta velocidad de bombeo y un vacío final de hasta 70 mbar.
  • Sistema de vacío químico con una amplia gama de aplicaciones en laboratorios químicos, biológicos y farmacéuticos si no es necesaria la condensación de vapores de disolventes en la salida
  • Las aplicaciones típicas son hornos de vacío, filtraciones simples y múltiples, así como concentración de disolventes con puntos de ebullición bajos
  • El separador en la entrada (AK) está fabricado con vidrio con revestimiento protector y retiene partículas y gotas de líquido
  • El separador de la salida recoge el condensado, evita el reflujo de condensado hacia la bomba y hace que la bomba se muera
  • Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
  • Alto rendimiento incluso con bajos niveles de vacío
  • Diseño compacto
  • Funcionamiento silencioso y vibración muy baja
  • Separadores en la entrada y salida para recoger condensados
Información de órdenes
Incluye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 52,5 torr
Caballos de fuerza 0,24 CV
Incluye Enchufe IEC EN 60320, motor de doble tensión, manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 316 x 242 x 291 mm
Material Fluoroplástico (caja)
Modelo ME 4C NT +2AK
Nivel de ruido 45 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2,3/2,6 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 292,1 mm
Longitud global (métrico) 314,96 mm
Anchura global (métrico) 243,84 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Concentración de disolventes con puntos de ebullición bajos
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 1
Presión máxima 16 psi
Tensión De 100 a 115/120/200 a 230 V