missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDR-1339, MedChemExpress

Código de producto. 16482217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482217 50 mg 50 miligramos
16496078 10 mg 10 miligramos
16466476 100 mg 100 miligramos
16463426 25 mg 25 miligramos
16438687 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482217

Marca: Medchem Express HY14503

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.

MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MDR-1339
CAS 1018946-38-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo DWK-1339
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 326.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.39
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.