missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM4 Monoclonal Antibody (OTI2E11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17584642
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17584642 100 μL 100 microlitros
17504652 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17584642 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505749

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Inhibits p53/TP53- and TP73/p73-mediated cell cycle arrest and apoptosis by binding its transcriptional activation domain. Inhibits degradation of MDM2. Can reverse MDM2-targeted degradation of TP53 while maintaining suppression of TP53 transactivation and apoptotic functions.

Especificaciones

Antígeno MDM4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MDM4
N.º de referencia del gen O15151
Alias de gen HDMX, MDMX, MRP1
Símbolos de los genes MDM4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human MDM4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4194
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.