missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM4 Monoclonal Antibody (OTI1E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17564602
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 μL
30 μL
Förpackningsstorlek:
100 microlitros
30 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
17564602 100 μL 100 microlitros
17584602 30 μL 30 microlitros
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17564602

Brand: Origene Technologies TA505732

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Inhibits p53/TP53- and TP73/p73-mediated cell cycle arrest and apoptosis by binding its transcriptional activation domain. Inhibits degradation of MDM2. Can reverse MDM2-targeted degradation of TP53 while maintaining suppression of TP53 transactivation and apoptotic functions.

Specifikationer

Antígeno MDM4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MDM4
N.º de referencia del gen O15151
Alias de gen HDMX, MDMX, MRP1
Símbolos de los genes MDM4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human MDM4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4194
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.