missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM4 Monoclonal Antibody (OTI1E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17584602
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17584602 30 μL 30 microlitros
17564602 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17584602 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA505732S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDM4 Monoclonal antibody specifically detects MDM4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno MDM4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BBOX1
N.º de referencia del gen O75936
Alias de gen 4933417N07Rik; AA414968; AL023055; AU018793; AU021806; C85810; DKFZp781B1423; double minute 4 homolog; double minute 4 protein; double minute 4, human homolog of; p53-binding protein; HDMX; human homolog of; Mdm2-like p53-binding protein; MDM4; Mdm4 p53 binding protein homolog; MDM4 protein variant G; MDM4 protein variant Y; MDM4, p53 regulator; MDM4-related protein 1; Mdmx; MGC132766; MRP1; p53-binding protein Mdm4; Protein Mdm4; protein Mdmx; RP11-430C7.1; transformed mouse 3T3 cell double minute 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BBOX1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8424
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.