Learn More
MDM2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16885885 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16885885 20 μL 20 microlitros
16875885 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16885885
Marca: Proteintech 278831AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MDM2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MDM2. This antibody recognizes human antigen. The MDM2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MDM2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 367 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4193
Especies diana Human
Isotype IgG