missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM2 Monoclonal Antibody (OTI20D1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17514373
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17514373 30 μL 30 microlitros
17594363 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17514373

Marca: Origene Technologies TA804713S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDM2 Monoclonal antibody specifically detects MDM2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MDM2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI20D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MDM2
N.º de referencia del gen Q00987
Alias de gen 1700007J15Rik; AA415488; ACTFS; double minute 2; double minute 2 protein; double minute 2, human homolog of; p53-binding protein; E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2; Hdm2; HDMX; HGNC:6973; human homolog of; MDM2; Mdm-2; MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; Mdm2 p53 binding protein homolog; MDM2 proto-oncogene; MDM2 proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; MDM2 variant FB28; Mdm2, p53 E3 ubiquitin protein ligase homolog; Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein; MGC5370; MGC71221; oncoprotein Mdm2; OTTHUMP00000183490; OTTHUMP00000183492; OTTHUMP00000183494; OTTHUMP00000183495; OTTHUMP00000183496; OTTHUMP00000183497; p53 E3 ubiquitin protein ligase; p53-binding protein Mdm2; RING-type E3 ubiquitin transferase Mdm2; transformed mouse 3T3 cell double minute 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 119-438 of human MDM2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.