Learn More
MDM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206736 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16875704 20 μL 20 microlitros
16865704 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16875704
Marca: Proteintech 161711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a nuclear protein similar to the mouse double minute 1 protein. The mouse gene is located in double minute (DM) chromatin particles, is amplified in the mouse transformed 3T3 cell line, and the encoded protein is able to bind to p53. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno MDM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MDM1
N.º de referencia del gen Q5PQN4, Q8TC05, Q9D067
Alias de gen MDM1, Nuclear protein MDM1
Símbolos de los genes Mdm1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17245, 314859, 56890
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG