missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a nuclear protein similar to the mouse double minute 1 protein. The mouse gene is located in double minute (DM) chromatin particles, is amplified in the mouse transformed 3T3 cell line, and the encoded protein is able to bind to p53. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MDM1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.36 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MDM1 |
| N.º de referencia del gen | Q5PQN4, Q8TC05, Q9D067 |
| Alias de gen | MDM1, Nuclear protein MDM1 |
| Símbolos de los genes | Mdm1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?