missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDL-29951, MedChemExpress

Código de producto. 16447028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16447028 10 mg 10 miligramos
16463077 50 mg 50 miligramos
16457086 100 mg 100 miligramos
16409577 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16447028

Marca: Medchem Express HY16312

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.

MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MDL-29951
CAS 130798-51-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9Cl2NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (165.50 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=C(C(O)=O)NC2=C1C(Cl)=CC(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 302.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.