missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mdivi-1, MedChemExpress

Código de producto. 16446898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16446898 10 mg 10 miligramos
16499427 5 mg 5 miligramos
16452957 50 mg 50 miligramos
16446976 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16446898

Marca: Medchem Express HY15886

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.

Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mdivi-1
CAS 338967-87-6
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10Cl2N2O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Mitochondrial division inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (452.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(Cl)C=C(Cl)C(OC)=C2)C(S)=NC3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 353.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.22
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.