missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MDC Monoclonal Antibody (158132)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15533472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15533472 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15533472

Marca: Invitrogen™ MA523780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

In Western blots, this antibody shows 25% cross-reactivity with recombinant viral MIP-II and no cross-reactivity with rmCCL1, 2, 3, 4, 6, 7, CCL9/10/MIP-1 gamma, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, rhCCL1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, or rrCCL20. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

CCL22 may play a role in the trafficking of activated/effector T-lymphocytes to inflammatory sites and other aspects of activated T-lymphocyte physiology. Also, it is a chemotactic for monocytes. dendritic cells and natural killer cells. CCL22 is a mild chemoattractant for primary activated T-lymphocytes and a potent chemoattractant for chronically activated T-lymphocytes but has no chemattractant activity for neutrophils, eosinophils, and resting T-lymphocytes. Binds to CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDC
Aplicaciones ELISA, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 158132
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica CCL22
N.º de referencia del gen O88430
Alias de gen A-152E5.1; Abcd1; ABCD-1; Activated B and dendritic cell-derived; AW060611; CC chemokine ABCD-1; CC chemokine STCP-1; C-C motif chemokine 22; C-C motif chemokine ligand 22; Ccl22; chemokine (C-C motif) ligand 22; DC/B-CK; DCBCK; dendritic cell and B cell derived chemokine; macrophage-derived chemokine; MDC; MDC(1-69); MDC(3-69); MDC(5-69); MDC(7-69); MGC108943; MGC34554; RP24-69A20.1; Scya22; small inducible cytokine A22; SMALL INDUCIBLE CYTOKINE A22 PRECURSOR (CC CHEMOKINE ABCD-1) (ACTIVATED B AND DENDRITIC CELL-DERIVED); small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys) member 22; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 22; small inducible cytokine subfamily A, member 22; small inducible cytokine subfamily A22; small-inducible cytokine A22; STCP-1; stimulated T cell chemotactic protein 1; stimulated T-cell chemotactic protein 1
Símbolos de los genes CCL22
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CCL22/MDC Gly25-Ser92.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20299
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.