missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MDA5 Monoclonal Antibody (K49007_14H10), Invitrogen™

Código de producto. 30204448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30204448 50 μL 50 microgramos
30194727 200 μL 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30204448 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA555960

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: QIQEPCKKFA IADATREDPF KEKLLEIMTR IQTYCQMSPM SDFGTQPYEQ WAIQMEKKAA KEGNRKERVC AEHLRKYNEA LQINDTIRMI DAYTHLETFY NEEKDKKFAV IEDDSDEGGD DEYCDGDEDE DDLKKPLKLD ETDRFLMTLF FENNKMLKRL AENPEYENEK LTKLRNTIME QYTRTEESAR GIIFTKTRQS AYALSQWITE NEKFAEVGVK AHHLIGAGHS SEFKPMTQNE QKEVISKFRT GKINLLIATT VAEEGLDIKE CNIVIRYGLV TNEIAMVQAR

DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp and a protein kinase C-activating compound, mezerein. Irreversible reprogramming of melanomas can be achieved by treatment with both these agents; treatment with either agent alone only achieves reversible differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDA5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K49007_14H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica IFIH1
N.º de referencia del gen Q9BYX4
Alias de gen 9130009C22Rik; AGS7; CADM-140 autoantigen; Clinically amyopathic dermatomyositis autoantigen 140 kDa; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide; helicard; Helicase with 2 CARD domains; Hlcd; IDDM19; IFIH1; interferon induced with helicase C domain 1; interferon induced with helicase C domain protein 1; interferon induced, with helicase C domain 1; interferon-induced helicase C domain-containing protein 1; Interferon-induced with helicase C domain protein 1; MDA5; MDA-5; melanoma differentiation associated protein-5; melanoma differentiation-associated gene 5; melanoma differentiation-associated protein 5; MGC133047; Murabutide down-regulated protein; RGD1560496; RH116; RIG-I-like receptor 2; RLR-2; RNA helicase-DEAD box protein 116; SGMRT1
Símbolos de los genes IFIH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IFIH1 (immunogen range is 531-820).
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.