missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDA 19, MedChemExpress

Código de producto. 16442627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16442627 50 mg 50 miligramos
16486528 10 mg 10 miligramos
16429117 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16442627

Marca: Medchem Express HY15451

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MDA 19 is a potent and selective agonist of human cannabinoid receptor 2 (CB2), with a Ki of 43.3 nM. MDA 19 has antiallodynic effects in a rat model of neuropathic pain and does not affect rat locomotor activity.

MDA 19 is a potent and selective agonist of human cannabinoid receptor 2 (CB2), with a Ki of 43.3 nM. MDA 19 has antiallodynic effects in a rat model of neuropathic pain and does not affect rat locomotor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MDA 19
Forma física Solid
CAS 1048973-47-2
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (40.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C1C(N(CCCCCC)C2=C\1C=CC=C2)=O)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 349.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.43
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.