Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío de diafragma de química seca MD4C NT
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4389404
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10611534 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10611534
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20736400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apta para numerosas aplicaciones de laboratorio, incluidas la evaporación giratoria, la concentración de centrífuga, el secado de gel, la filtración en vacío, la extracción en fase sólida y muchas otras tareas
Fabricado para ofrecer un buen rendimiento, con caudales hasta un 40 % superiores en el nivel de vacío de trabajo que las bombas de la competencia con similar capacidad nominal de aire libre.
  • Vacío máximo: 1,1 Torr (1,5 mbar)
  • Capacidad de aire libre: 63 lpm (2,2 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,1 torr (sin lastre de gas), 2,3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,34 hp
Amperaje 1,8 A
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Cabezal de bomba de ETFE, diafragma de PTFE, tubos de PTFE, válvula de FFKM
Modelo MD 4C NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 29,9 lb
Peso (métrico) 13,6 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2/2,2 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 7,7 in
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (imperial) 12,7 in
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura total (imperial) 9,56 in
Anchura global (métrico) 243,84 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V