Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío sin aceite con diafragma MD4C NT + AK + EK
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10532214
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10532214 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10532214
Proveedor: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20736700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para ofrecer una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones de laboratorios químicos y procesos de biología rutinarios La bomba de vacío con diafragma sin aceite Brandtech™ MD4C NT + AK + EK incluye sumideros de entrada y salida y condensadores de salida para mejorar el rendimiento con vapores condensables y recuperar disolventes
  • Diafragma y cabezal de PTFE resistente a la corrosión
  • Las bombas están equipadas con un lastre de gas integrado para proporcionar un rendimiento uniforme de la bomba con vapores condensados
  • Sin cambios de aceite
  • Utiliza tecnología de vacío de diafragma
  • El funcionamiento en seco elimina el vaho, la manipulación y el vertido de residuos contaminados asociados a las bombas de paletas giratorias.
  • Caudales hasta un 40 % superiores en el nivel de vacío de trabajo que las bombas de la competencia con similar capacidad nominal de aire libre
  • Las velocidades de flujo más altas proporcionan tiempos de proceso reducidos y un mayor rendimiento.
  • Vacuubrand™ las bombas ofrecen un funcionamiento silencioso y de baja vibración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,1 torr (sin lastre de gas), 2,3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,34 hp
Amperaje 1,8 A
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Cabezal de bomba de ETFE, diafragma de PTFE, tubos de PTFE, válvula de PTFE
Modelo MD 4C NT + AK + EK
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 38,1 lb
Peso (métrico) 17,3 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2/2,2 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 15,8 in
Altura global (métrico) 401,32 mm
Longitud global (imperial) 12,8 in
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura total (imperial) 9,56 in
Anchura global (métrico) 243,84 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Rotavapor
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V