missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MD2-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16454886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454886 100 mg 100 miligramos
16480999 1 mg 1 miligramo
16476577 5 mg 5 miligramos
16440227 50 mg 50 miligramos
16413858 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454886

Marca: Medchem Express HY103483

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).

MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MD2-IN-1
CAS 111797-22-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.