Learn More
Lovibond™ Kit estándar de referencia de pH MD100 MD200
Código de producto. 15941317
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
7,45
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
15941317 7,45 cada uno
1 options
Código de producto. 15941317 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 275670
diseñado para comprobar la precisión y fiabilidad de los resultados.
Kit estándar de referencia de pH MD100 MD200 con un estándar de pH de aproximadamente 7,45 para reactivos líquidos y comprimidos
No es posible calibrar el fotómetro con las normas de referencia.
La vida útil de las normas de referencia es de dos años a partir de la fecha de producción, siempre que el almacenamiento y el uso se ajusten a las instrucciones proporcionadas.
Especificaciones
Intervalo de pH 7,45
Tipo Patrón de pH
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol