Learn More
Notrax Rampa de seguridad MD Ramp System™ macho para la serie Cushion Ease™
Código de producto. 17702208
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
152 cm
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Color unitSize
17702208 91 cm Amarillo cada uno
17782198 91 cm Negro cada uno
17792198 91 cm Naranja cada uno
17712208 152 cm Naranja cada uno
4 options
Código de producto. 17702208
Marca: Notrax 551M0003YL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sistema de rampa de seguridad biselado acoplable para instalaciones de alfombrillas personalizadas para evitar tropezar. Compatible con las alfombrillas modulares Notrax™ Cushion Ease™ y con las alfombrillas personalizadas Notrax™ Safety Stance™.
  • MD Ramp System™ Nitrile compatible con los CushionEase™ y SafetyStance™ personalizados
  • Disponible en negro, rojo, naranja y amarillo
Especificaciones
Color Amarillo
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 5 cm