Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MD 4C EX +AK+EK
Código de producto. 10345782
Click to view available options
Caudal:
3,7 m³/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10345782
Marca: VACUUBRAND™ 20696931
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas bombas para aplicaciones con grandes cantidades de vapores condensables debido a los accesorios configurados de forma óptima. Las bombas de diafragma Vacubrand™ MD 4C EX +AK+EK son ideales para evaporadores rotatorios y estufas de secado con atmósferas potencialmente explosivas.
  • Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
  • Motor ignífugo con protección integrada de sobrecarga y exceso de temperatura con autobloqueo para una fuente de alimentación monofásica directa de 230 V, 50 Hz.No es necesario ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente adicional y específico
  • Válvulas de seguridad de sobrepresión internas y en la salida
  • Tecnología de diafragma de seguridad con opción para purga de gas inerte y detección de rotura del diafragma
  • Separador AK y condensador de emisiones EK para la protección de la bomba y la recuperación de disolventes
Order Info
DimensionsLxWxH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vacío máx. 10 Mbar (con lastre de gas), 3 mbar (sin lastre de gas)
Incluye Cable de 2 m sin enchufe, manual, protección contra golpes y salpicaduras para piezas de vidrio
Velocidad motor 1500 rpm
Certificaciones/conformidad ATEX II 2G IIB T4 X (entorno con gas de purga inerte), ATEX II 2G IIC T3 X (cámara de bombeo), ATEX II 3G IIB T4 X (entorno sin gas de purga inerte), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 365 x 420 mm
Material Fluoroplástico (caja)
Modelo MD 4C EX +AK+EK
Nivel de ruido 53 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 3,7 m³/h
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 420 mm
Longitud global (métrico) 600 mm
Anchura global (métrico) 365 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP52
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Aplicaciones Secado
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.