Learn More
VACUUBRAND™ Sistema de vacío MD 12C NT +AK +EK para uso químico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12633315
Change view
Click to view available options
Caudal:
7,1/7,8 CFM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
12633315 7,1/7,8 CFM cada uno
1 options
Código de producto. 12633315
Marca: VACUUBRAND™ 20743600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos sistemas de vacío químico tienen una gran variedad de aplicaciones, como evacuación, evaporación y bombeo de gases y vapores.
  • Proporcionan velocidades de bombeo especialmente altas y son ideales para requisitos de vacío más elevados como, por ejemplo, con disolventes de alto punto de ebullición.
  • Obtienen un vacío final muy bueno incluso con válvula de lastre de gas abierta para purga de condensados y proporcionan una alta velocidad de bombeo en un diseño compacto.
  • Resistencia a productos químicos excepcionalmente alta, ya que admite un uso casi universal en aplicaciones químicas y farmacéuticas.
  • El separador de la entrada (AK) retiene partículas y gotas de líquido; el condensador de residuos de la salida (EK) es muy eficaz y compacto.
  • El condensador permite la recuperación casi total de disolventes, un reciclaje eficaz y la protección activa del medio ambiente.
  • Tiempo de proceso reducido gracias a la velocidad de bombeo especialmente elevada, incluso cerca del vacío final
  • Vacío máximo muy bueno incluso con válvula de lastre de gas abierta para purga de condensados.
  • Silenciosa y muy baja vibración
Información de órdenes
Incluye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 torr (sin lastre de gas), 3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,59 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 616 x 387 x 395 mm
Modelo MD 12C NT +AK +EK
Nivel de ruido 50 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 7,1/7,8 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 396,24 mm
Longitud global (métrico) 617,22 mm
Anchura global (métrico) 387 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 8
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V