Learn More
Lovibond™ Fotómetro de un solo parámetro MD 100: Manganeso de intervalo bajo
Código de producto. 12622005
Click to view available options
temp:
De 0,01 a 0,7 mg/l Mn
de 0,2 a 4,0 mg/l de Mn
Tipo:
Fotómetro MD 100: Manganeso de intervalo bajo (comprimidos)
Fotómetro MD 100: Manganeso de intervalo bajo (polvo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12622005
Marca: Lovibond™ 276100
Includes
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de manganeso LR 1 (paquete de 100), comprimidos de manganeso LR 2 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad, manual de instrucciones
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
Características
  • Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
  • Apagado automático
  • Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
  • Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
  • Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
  • Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
  • Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Comprimidos de reactivos
Cada comprimido está sellado herméticamente dentro de un bolsillo individual de papel de aluminio, que lo protege contra las condiciones ambientales más exigentes. Este envasado mantiene cada comprimido en perfecto estado, hasta el momento en el que lo necesita el usuario.
Especificaciones
  • Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
  • Precisión de longitud de onda: ± 1 nm
  • Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
  • Resolución fotométrica: 0,01 A
  • Temperatura: De 5 °C a 40 °C
  • Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
  • Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
  • Dimensiones (An x P x Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 pulg)
  • Peso: unidad básica de aprox 260 g
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Tipo Fotómetro MD 100: Manganeso de intervalo bajo (comprimidos)
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Exactitud 3 % FS
Altura (métrico) 3,5 cm
Incluye Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de manganeso LR 1 (paquete de 100), comprimidos de manganeso LR 2 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 15,5 cm
Memoria Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
Fuente de luz LED
temp de 0,2 a 4,0 mg/l de Mn
Resolución 0,01 A
Peso (métrico) 260 g
Anchura (métrico) 7,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.