Learn More
Lovibond™ Fotómetro de un solo parámetro MD 100: Hierro
Código de producto. p-7070892
Click to view available options
temp:
De 0,02 a 1,0 mg/l de Fe
De 0,02 a 3,0 mg/l de Fe
Tipo:
Fotómetro MD 100: Hierro (comprimidos)
Fotómetro MD 100: Hierro (polvo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12661995
Marca: Lovibond™ 276056
Includes
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, 10 ml de polvo Vario de hierro F10 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
Características
  • Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
  • Apagado automático
  • Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
  • Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
  • Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
  • Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
  • Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Comprimidos de reactivos
Cada comprimido está sellado herméticamente dentro de un bolsillo individual de papel de aluminio, que lo protege contra las condiciones ambientales más exigentes. Este envasado mantiene cada comprimido en perfecto estado, hasta el momento en el que lo necesita el usuario.
Especificaciones
  • Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
  • Precisión de longitud de onda: ± 1 nm
  • Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
  • Resolución fotométrica: 0,01 A
  • Temperatura: De 5 °C a 40 °C
  • Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
  • Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
  • Dimensiones (An x P x Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 pulg)
  • Peso: unidad básica de aprox 260 g
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Tipo Fotómetro MD 100: Hierro (polvo)
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Exactitud 3 % FS
Altura (métrico) 3,5 cm
Incluye Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, 10 ml de polvo Vario de hierro F10 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Longitud (métrico) 15,5 cm
Memoria Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
Fuente de luz LED
temp De 0,02 a 3,0 mg/l de Fe
Resolución 0,01 A
Peso (métrico) 260 g
Anchura (métrico) 7,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MD100 IRON FERRO POWDER PHOTOMETER IN CASE .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: disodium disulphite,sodium dithionite,sodium carbonate, methenamine, adipic acid