Learn More
Lovibond™ Fotómetro de un solo parámetro MD 100: DQO
Código de producto. 12671735
Click to view available options
Tipo:
Fotómetro MD 100: COD (tubo de ensayo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12671735
Marca: Lovibond™ 276120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
  • Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
  • Apagado automático
  • Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
  • Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
  • Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
  • Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
  • Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Pruebas con tubos
Permiten que el usuario realice de un modo sencillo pruebas de agua muy sensibles y precisas. Cuando se utilizan pruebas con tubos, la medición es considerablemente más rápida y sencilla, especialmente en el caso de las pruebas estándar y en serie. Las pruebas con tubos contienen una cantidad de reactivo medida con precisión, evitando así la presencia de productos químicos superfluos y optimizando la seguridad de las pruebas. Hay disponibles hasta seis intervalos de medición diferentes para las diferentes pruebas. Los tubos están hechos con un vidrio óptico especial con un diámetro de 16 mm. Se suministran en una caja de almacenamiento y envío junto con los reactivos de digestión o auxiliares. Esta unidad de embalaje contiene 24 o 25 viales de reacción, y hasta dos viales cero para la calibración del sistema fotométrico.
Especificaciones
  • Intervalo: De 0 a 150 mg/l de O2, de 0 a 1500 mg/l de O2, de 0 a 15 000 mg/l de O2
  • Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
  • Exactitud de longitud de onda: ±1nm
  • Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
  • Resolución fotométrica: 0,01 A
  • Temperatura: De 5 °C a 40 °C
  • Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
  • Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
  • Dimensiones (An x P x Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 pulg)
  • Peso: unidad básica de aprox 260 g
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Tipo Fotómetro MD 100: COD (tubo de ensayo)
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Exactitud 3 % FS
Altura (métrico) 3,5 cm
Incluye Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Longitud (métrico) 15,5 cm
Memoria Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
Fuente de luz LED
temp De 0 a 150 mg/l de O2, de 0 a 1500 mg/l de O2, de 0 a 15 000 mg/l de O2
Resolución 0,01 A
Peso (métrico) 260 g
Anchura (métrico) 7,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acide sulfurique, sulfate de mercure, su
  • REA17-CMR1-Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.