Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de diafragma modelo MD 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10678951
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tensión:
200/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tensión unitSize
10678951 CEE 200/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10678951 Proveedor BrandTech™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20696080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción para la evacuación sin aceite y el bombeo de gases no corrosivos hasta un vacío final de 1,5 mbar.
  • El diseño de tres etapas con diafragmas planos guiados de forma precisa proporciona una velocidad de bombeo excepcional incluso cerca del vacío final, especialmente cuando se compara con bombas de diafragma de dos etapas con una clasificación similar
  • Vibración ultrabaja con una vida útil del diafragma muy larga y vacío máximo estable respaldado por años de pruebas
  • Trayectoria de flujo de aluminio y plásticos seleccionados (diafragmas y válvulas de PTFE/FKM y FKM, respectivamente). Las bombas son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones con gases no corrosivos
  • Bombeo y evacuación sin contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,1 torr
Caballos de fuerza 0,11 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisitos eléctricos 200/230 V 50/60 Hz 0,08 kW
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 303 x 143 x 163 mm
Material Fluoroplástico (caja), aluminio, plásticos, PTFE/FKM (diafragma), FKM (válvulas)
Modelo MD 1
Nivel de ruido 40 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,08 kw
Peso (métrico) 6,5 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Caudal 0,7/0,8 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 215,9 mm
Longitud global (métrico) 302,26 mm
Anchura global (métrico) 142,24 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP42
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Gases no corrosivos
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 200/230 V