missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MCTP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15827723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15827723 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15827723

Marca: Invitrogen™ PA569310

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Yeast: 83%; Zebrafish: 100%.

MCTP1 belongs to the MCTP family.It contains 3 C2 domains. MCTP1 is a multi-pass membrane protein. It binds calcium via the C2 domains in absence of phospholipids. The function of MCTP1 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCTP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MCTP1
N.º de referencia del gen E9PV86
Alias de gen 2810465F10Rik; LOW QUALITY PROTEIN: multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 1; MCTP1; Mctp1-ps1; multiple C2 and transmembrane domain containing 1; multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 1; multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 1 pseudogene; multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 1-like; Multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 1-like protein; multiple C2 domains, transmembrane 1; multiple C2 domains, transmembrane 1, pseudogene 1; multiple C2-domains with two transmembrane regions 1; RGD1305199
Símbolos de los genes MCTP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the N-terminal region of mouse MCTP1.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 78771
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.