Learn More
MCT4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Produktkod. p-7210786 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
150 μL
20 μL
Förpackningsstorlek:
150 microlitros
20 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
16882085 20 μL 20 microlitros
16872085 150 μL 150 microlitros
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16882085
Brand: Proteintech 227871AP20UL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
Minus end-directed microtubule-dependent motor required for bipolar spindle formation. May contribute to movement of early endocytic vesicles. Regulates cilium formation and structure.
Specifikationer
Antígeno MCT4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.38 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SLC16A3
N.º de referencia del gen O15427, P57787
Alias de gen MCT 4, MCT4, Monocarboxylate transporter 3, Monocarboxylate transporter 4, SLC16A3
Símbolos de los genes SLC16A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MCT4 Fusion Protein Ag18788
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80879, 9123
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.