Learn More
MCT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209138 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16899634 20 μL 20 microlitros
16889634 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16899634
Marca: Proteintech 201391AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC16A1 is a monocarboxylate transporter (MCT1) that mediates the movement of lactate and pyruvate across cell membranes. Import and export of these substrates by tissues such as erythrocytes, muscle, intestine, and kidney are ascribed largely to the action of a proton-coupled MCT.
Especificaciones
Antígeno MCT1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC16A1
N.º de referencia del gen P53985
Alias de gen MCT, MCT 1, MCT1, Monocarboxylate transporter 1, SLC16A1
Símbolos de los genes SLC16A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MCT1 Fusion Protein Ag14098
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG