missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MCP-5 Monoclonal Antibody (63205)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15543532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15543532 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15543532

Marca: Invitrogen™ MA523841

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

Chemotactic factor that attracts eosinophils, monocytes, and lymphocytes but not neutrophils. Potent monocyte active chemokine that signals through CCR2. Involved in allergic inflammation and the host response to pathogens and may play a pivotal role during early stages of allergic lung inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCP-5
Aplicaciones ELISA, Neutralization, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 63205
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Ccl12
N.º de referencia del gen Q62401
Alias de gen C-C motif chemokine 12; Ccl12; chemokine (C-C motif) ligand 12; MCP-1-related chemokine; Mcp5; MCP-5; Monocyte chemoattractant protein 5; monocyte chemotactic protein 5; Scya12; small inducible cytokine A12; small-inducible cytokine A12
Símbolos de los genes Ccl12
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CCL12/MCP-5 Gly23-Gly104.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20293
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.