Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para MCP-5 (CCL12) de ratón
Código de producto. 17125689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17125689 5 × 96 pruebas cada uno
15475223 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17125689
Marca: Invitrogen™ EMCCL12X5
ELISA
The Mouse MCP-5 (CCL12) ELISA quantitates Ms MCP-5 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MCP-5. Principle of the method The Mouse MCP-5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Factor quimiotáctico que atrae eosinófilos, monocitos y linfocitos, pero no neutrófilos. Potente quimioquina activa sobre los monocitos que envía señales a través de CCR2. Participa en la inflamación alérgica y la respuesta del huésped a los patógenos y puede desempeñar un papel fundamental durante las primeras etapas de la inflamación pulmonar alérgica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q62401
Intervalo del ensayo De 0,41 pg/ml a 100 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,5 pg/ml
Intervalo de calibración De 0,5 pg/ml a 100 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: 6 Ckine de ratón, CTACK, eotaxina, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, leptina, MCP-1, MIP-1 alfa, MIP-2, MIP-3 beta, RANTES, SCF, sTNFri, TARC, TIMP-1, TNF-alfa, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 20293
Símbolo de gen MCP-5,Scya12
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Estándar, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo MCP-5, Scya12
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min