missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MCP-3 Monoclonal Antibody (h.mcp.3)

Código de producto. 11534892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11534892 250 μg 250 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11534892

Proveedor: Invitrogen™ MA125125

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-25125 detects MCP3 from human samples.

This is a secreted chemokine which attracts macrophages during inflammation and metastasis. It is a member of the C-C subfamily of chemokines which are characterized by having two adjacent cysteine residues. The protein is an in vivo substrate of matrix metalloproteinase 2, an enzyme which degrades components of the extracellular matrix.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCP-3
Aplicaciones ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon h.mcp.3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CCL7
N.º de referencia del gen P80098
Alias de gen C-C motif chemokine 7; C-C motif chemokine ligand 7; CCL7; chemokine (C-C motif) ligand 7; chemotactic protein-3; Fic; H-MCP-3; Intercrine/chemokine MARC; marc; Mcp3; MCP-3; MGC138463; MGC138465; Monocyte chemoattractant protein 3; monocyte chemotactic protein 3; NC28; Protein FIC; RANTES/sis homolog; RP23-350G1.4; SCYA6; Scya7; small inducible cytokine A7; small inducible cytokine A7 (monocyte chemotactic protein 3); small-inducible cytokine A7
Símbolos de los genes CCL7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MCP-3 (Macrophage Chemoattractant Protein-3).
Método de purificación Protein A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6354
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.