missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MCP-2/CCL8 humano
Descripción
Este gen antimicrobiano es uno de varios genes de quimiocinas agrupados en el brazo q del cromosoma 17. Las quimiocinas forman una superfamilia de proteínas secretadas involucradas en procesos inmunorreguladores e inflamatorios. La superfamilia se divide en cuatro subfamilias basadas en la disposición de los residuos de cisteína en el extremo N-terminal del péptido maduro. Esta quimiocina es un miembro de la subfamilia CC, que se caracteriza por dos residuos de cisteína adyacentes. Esta citoquina muestra actividad quimiotáctica para monocitos, linfocitos, basófilos y eosinófilos. Al reclutar leucocitos para los sitios de inflamación, esta citoquina puede contribuir a la infiltración de leucocitos asociada al tumor y al estado antiviral frente a la infección por VIH.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P80075 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,5 ng/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 6355 |
| Símbolo de gen | CCL8 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?