missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCM7 Mouse, Clone: MCM7/1467, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 4176-MSM2-P0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| MCM7 | |
| Nuclear | |
| MCM7/1467 | |
| Unconjugated | |
| NP_005907 | |
| Mouse | |
| 88kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 4176 | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| MCM7 | |
| Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319) | |
| Raji or Ramos cells. Tonsil | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido