missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone acetyltransferases to a promoter in order to activate or repress the promoter, thus implicating histone modification in the function of YY1.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MCL1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E3C2 |
| Concentración | 1.21 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MCL1 |
| N.º de referencia del gen | Q07820 |
| Alias de gen | EAT, Mcl 1, Mcl 1l, Mcl 1s Delta TM, MCL1, mcl1/EAT, MCL1L, MCL1S, TM |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?