Learn More
MCL1 Mouse anti-Human, Clone: 1E3C2, Proteintech
Código de producto. 16827535 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16827535 150 μL 150 microlitros
16837535 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16827535
Marca: Proteintech 660261IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone acetyltransferases to a promoter in order to activate or repress the promoter, thus implicating histone modification in the function of YY1.
Especificaciones
Antígeno MCL1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1E3C2
Concentración 1.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MCL1
N.º de referencia del gen Q07820
Alias de gen EAT, Mcl 1, Mcl 1l, Mcl 1s Delta TM, MCL1, mcl1/EAT, MCL1L, MCL1S, TM
Símbolos de los genes MCL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MCL1 Fusion Protein Ag10609
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4170
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b