Descripción
- Elástico en ambos extremos
- Costuras selladas
- Laminado de polipropileno microporoso
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Tipo de producto | Manga protectora |
| Material | Laminado de polipropileno microporoso |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Elástico en ambos extremos |
| Tipo de costura | Sellado |
| Estilo de manguito | Elástico |