Learn More
Estándar McFarland 0,5, Pro-Lab Diagnostics™
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | 10 ml |
| Forma física | Líquido |
| Color | Opaque |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Cantidad | 10 mL |