Learn More
MCF2 Monoclonal Antibody (OTI2C12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17567014
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17567014 30 μL 30 microlitros
17547014 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17567014 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812536S
Mouse Monoclonal Antibody
MCF2 Monoclonal antibody specifically detects MCF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno MCF2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MASP2
N.º de referencia del gen O00187
Alias de gen ARHGEF21; B230117G22Rik; DBL; DBL-transforming protein; MCF.2 cell line derived transforming sequence; mcf.2 transforming sequence; MCF2; Mcf-2; MCF2-transforming protein; Oncogene MCF2 (oncogene DBL); OTTHUMP00000024159; proto-oncogene DBL; Proto-oncogene MCF-2; RGD1566098
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 445-686 of human MASP2 (NP_006601) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10747
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1