missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCF2 Monoclonal Antibody (OTI2C12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17567014 30 μL 30 microlitros
17547014 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17567014

Marca: Origene Technologies TA812536S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MCF2 Monoclonal antibody specifically detects MCF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno MCF2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MASP2
N.º de referencia del gen O00187
Alias de gen ARHGEF21; B230117G22Rik; DBL; DBL-transforming protein; MCF.2 cell line derived transforming sequence; mcf.2 transforming sequence; MCF2; Mcf-2; MCF2-transforming protein; Oncogene MCF2 (oncogene DBL); OTTHUMP00000024159; proto-oncogene DBL; Proto-oncogene MCF-2; RGD1566098
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 445-686 of human MASP2 (NP_006601) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10747
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.