Learn More
Invitrogen™ MCEMP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15701171 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15701171 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15701171 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553223
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: MSKELLGFKR ELWNVSNSVQ ACEERQKRGW DSVQQSITMV RSKIDRLETT LAGIKNIDTK VQKILEVLQK MPQSSPQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 35%, Rat - 37%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno MCEMP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MCEMP1
N.º de referencia del gen Q8IX19
Alias de gen C19orf59; mast cell expressed membrane protein 1; mast cell-expressed membrane protein 1; MCEMP1; MGC132456
Símbolos de los genes MCEMP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MCEMP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90532).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 199675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG