Learn More
Gibco™ Medio 5A de McCoy (modificado), suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11594466 500 mL 500 ml
11504476 10 x 500 mL paquete de 10
2 options
Código de producto. 11594466
Marca: Gibco™ 36600021
Edge
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia.
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia. Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.
El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio 5A de McCoy como una modificación del medio basal 5A. A diferencia de otros medios, 5A de McCoy contiene el agente reductor glutatión, bacto peptona y un alto nivel de glucosa. Este producto también incluye la adición del Dr. Hsu a las sales de Hanks, lo que permite su uso fuera de la incubadora de CO2.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El 5A de McCoy Gibco™ se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El 5A de McCoy Gibco™ (modificado) requiere una suplementación de suero, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El medio 5A de McCoy Gibco™ (modificado) utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A de McCoy
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol, Bacto peptona, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, GlutaMAX
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Osmolalidad 280 - 320 mOsm/kg
pH entre 6,9 y 7,1
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivo de células de mamíferos