Learn More
Gibco™ Medio 5A de McCoy (modificado)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11540646 10 x 500 ml 5000 ml
11530646 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11540646 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 26600080
Medio 5A de McCoy (modificado)
El 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia. Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.
El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio 5A de McCoy como una modificación del medio basal 5A. A diferencia de otros medios, 5A de McCoy contiene el agente reductor glutatión, bacto peptona y un alto nivel de glucosa. Este producto también incluye la adición del Dr. Hsu de sales de Hanks para permitir su uso fuera de una incubadora de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El 5A de McCoy Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto 5A de McCoy Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada con la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
El 5A de McCoy Gibco™ (modificado) requiere suplementos de suero, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (FBS). El 5A de McCoy Gibco™ (modificado) utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A de McCoy (modificado)
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Bacto peptona
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 6,9 hasta 7,1
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio 5A de McCoy (modificado), concentración 1X, forma líquida, con glucosa alta, L-glutamina, peptona Bacto, rojo fenol, pH de 6,9 a 7,1, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, se utiliza para el cultivo de células de mamíferos