Learn More
MCC950 sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16485368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485368 10 mg 10 miligramos
16468087 5 mg 5 miligramos
16445996 100 mg 100 miligramos
16421567 50 mg 50 miligramos
16421056 200 mg 200 miligramos
5 options
Código de producto. 16485368
Marca: Medchem Express HY12815A
MedChemExpress MCC950 sodium (CP-456773 sodium; CRID3 sodium salt) is a potent, selective NLRP3 inhibitor with IC50s of 7.5 and 8.1 nM in BMDMs and HMDMs, respectively.
MCC950 sodium (CP-456773 sodium
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MCC950 sodium
CAS 256373-96-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N2NaO5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo CP-456773 sodium CRID3 sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (234.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 30 mg/mL (70.35 mM)
SMILES O=S(C1=CC(C(C)(O)C)=CO1)([N-]C(NC2=C3CCCC3=CC4=C2CCC4)=O)=O.[Na+]
Peso molecular (g/mol) 426.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.46
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation