missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCAM Mouse anti-Human, Clone: SPM620, Abnova™

Código de producto. 16011646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16011646 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16011646

Marca: Abnova MAB13106.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human MCAM.

Especificaciones

Antígeno MCAM
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM620
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human MCAM.
Dilución Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10mM PBS.
Alias de gen CD146/MUC18
Símbolos de los genes MCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to full length human MCAM.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.