missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MC2R Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13280369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 UG
Código de producto. Cantidad unitSize
13280369 400 μL 100 UG
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13280369

Marca: Invitrogen PA525454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MC2R Polyclonal Antibody

MC2R Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MC2R
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica MC2R
N.º de referencia del gen Q01718
Alias de gen ACTH receptor; ACTHR; ACTH-R; Adrenocorticotropic hormone receptor; adrenocorticotropin receptor; corticotropin receptor; MC2 receptor; MC2R; MC2-R; melanocortin 2 receptor; melanocortin 2 receptor (adrenocorticotropic hormone); melanocortin receptor 2; MGC125798
Símbolos de los genes MC2R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 261-288 amino acids of human MC2R.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.