missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MC180295, MedChemExpress

Código de producto. 16484898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484898 10 mg 10 miligramos
16491147 50 mg 50 miligramos
16427657 5 mg 5 miligramos
16405686 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484898

Marca: Medchem Express HY119940

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MC180295 ((rel)-MC180295) is a potent and selective CDK9-Cyclin T1 inhibitor, with an IC50 of 5 nM, at least 22-fold more selective for CDK9 over other CDKs. MC180295 also inhibits GSK-3α and GSK-3β. MC180295 ((rel)-MC180295) has potent anti-tumor effect.

MC180295 ((rel)-MC180295) is a potent and selective CDK9-Cyclin T1 inhibitor, with an IC50 of 5 nM, at least 22-fold more selective for CDK9 over other CDKs. MC180295 also inhibits GSK-3α and GSK-3β. MC180295 ((rel)-MC180295) has potent anti-tumor effect.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MC180295
Forma física Solid
CAS 2237942-08-2
Color Naranja
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N4O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo (rel)-MC180295
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C(C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)=O)SC(N[C@@H]3[C@H](C4)CC[C@H]4C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 358.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.41
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.