Learn More
MC 976, MedChemExpress
Descripción
MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MC 976 |
| CAS | 129831-99-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H42O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C[C@]1(CCC/2)C(C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C\3=C)CC[C@@H]1[C@H](C)CCC(C4CC4)O |
| Peso molecular (g/mol) | 414.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.62 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |