Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de acilación MBTFA
Código de producto. p-4527517 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
25 mL
5 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
11757057 10 ampollas de 1 mL paquete de 10
11557690 5 g cada uno
11577861 25 mL cada uno
3 options
Código de producto. 11757057
Marca: Thermo Scientific™ TS49700
Aminas primarias y secundarias de trifluoroacilo, grupos de hidróxilo y tiol y carbohidratos con el reactivo de acilación Thermo Scientific™ MBTFA.
Aminas primarias y secundarias de trifluoroacilo, grupos de hidróxilo y tiol y carbohidratos con el reactivo de acilación Thermo Scientific™ MBTFA. El principal residuo, N-metil-trifluoroacetamida, es estable, volátil y no presenta problemas en procesos cromatográficos posteriores. MBTFA produce derivados muy volátiles de carbohidratos y se puede utilizar para acilar selectivamente aminas en presencia de grupos de hidróxilos y carboxilos que se han protegido mediante sililación.
  • Reacciona bajo condiciones no ácidas
  • El residuo principal de la reacción de derivatización es N-metil-trifluoroacetamida, que es estable, volátil y no presenta problemas en procesos cromatográficos posteriores
  • Produce derivados de carbohidratos muy volátiles
  • Puede utilizarse para acilar selectivamente aminas en presencia de grupos hidroxilos y carboxilos que se han protegido mediante sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Corrosivo, inflamable
Almacenamiento -20°C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar N-metil-bis(trifluoroacetamida)
Concentración estándar Del 98 al 100%
Descripción del artículo 10 ampollas de 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.