Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de acilación MBTFA
Código de producto. 11557690 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
25 mL
5 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
11557690 5 g cada uno
11757057 10 ampollas de 1 mL paquete de 10
11577861 25 mL cada uno
3 options
Código de producto. 11557690
Marca: Thermo Scientific™ TS49701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aminas primarias y secundarias de trifluoroacilo, grupos de hidróxilo y tiol y carbohidratos con el reactivo de acilación Thermo Scientific™ MBTFA.
Aminas primarias y secundarias de trifluoroacilo, grupos de hidróxilo y tiol y carbohidratos con el reactivo de acilación Thermo Scientific™ MBTFA. El principal residuo, N-metil-trifluoroacetamida, es estable, volátil y no presenta problemas en procesos cromatográficos posteriores. MBTFA produce derivados muy volátiles de carbohidratos y se puede utilizar para acilar selectivamente aminas en presencia de grupos de hidróxilos y carboxilos que se han protegido mediante sililación.
  • Reacciona bajo condiciones no ácidas
  • El residuo principal de la reacción de derivatización es N-metil-trifluoroacetamida, que es estable, volátil y no presenta problemas en procesos cromatográficos posteriores
  • Produce derivados de carbohidratos muy volátiles
  • Puede utilizarse para acilar selectivamente aminas en presencia de grupos hidroxilos y carboxilos que se han protegido mediante sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Corrosivo, inflamable
Almacenamiento -20°C
Cantidad 5 g
Componentes estándar N-metil-bis(trifluoroacetamida)
Concentración estándar Del 98 al 100%
Descripción del artículo 5 g