Learn More
MBP Antibody (MBP/4277R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Canine,Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MBP |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MBP/4277R |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa 150-250) of human MBP (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02686) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |